Få mere at vide
Nordihydroguaiaretinsyre, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11372036
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11372036 1 g 1g
11382036 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11372036 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03149.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 500-38-9 | C18H22O4 | 302.37 g/mol
Nordihydroguaiaretinsyre anvendes til behandling af flere sygdomme, herunder hjerte-kar-sygdomme, neurologiske lidelser og kræftformer. Det bruges også som en antioxidant.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed
Opløselig i 100% ethanol, methanol, acetone, dimethylsulfoxid, dimethylformamid, ethanol (5% w/v), glycol, PEG og let opløselig i varmt vand. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 500-38-9
Molekylær formel C18H22O4
Molekylvægt (g/mol) 302.37
MDL nummer MFCD00002206
InChI nøgle HCZKYJDFEPMADG-UHFFFAOYSA-N
Synonym nordihydroguaiaretic acid, ndga, dihydronorguaiaretic acid, norhydroguaiaretic acid, nordihydroguairaretic acid, norguaiaretic acid, dihydro, 1,2-benzenediol, 4,4'-2,3-dimethyl-1,4-butanediyl bis, dinorguaiaretic acid, dihydro, 4,4'-2,3-dimethyltetramethylene dipyrocatechol, 2,3-bis 3,4-dihydroxyphenylmethyl butane
PubChem CID 4534
ChEBI CHEBI:7625
IUPAC navn 4-[4-(3,4-dihydroxyphenyl)-2,3-dimethylbutyl]benzen-1,2-diol
SMIL CC(CC1=CC(=C(C=C1)O)O)C(C)CC2=CC(=C(C=C2)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nordihydroguaiaretic acid
Smeltepunkt 184°C to 188°C
Lugt Odorless
Mængde 1 g
Beilstein 2056825
Merck Index 14,6693
Opløselighedsinformation Soluble in 100% ethanol,methanol,acetone,dimethylsulfoxide,dimethylformamide,ethanol (5% w/v),glycol,PEG,and slightly soluble in hot water. Insoluble in water.
Formel vægt 302.37
Procent renhed 97%