Få mere at vide
Nordihydrocapsiate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nordihydrocapsiate |
| CAS | 220012-53-3 |
| Molekylær formel | C17 H26 O4 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Nordihydrocapsiate, (4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl 7-methyloctanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C17H26O4/c1-13(2)7-5-4-6-8-17(19)21-12-14-9-10-15(18)16(11-14)20-3/h9-11,13,18H,4-8,12H2,1-3H3 |
| SMIL | COc1cc(COC(=O)CCCCCC(C)C)ccc1O |
| IUPAC navn | (4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl 7-methyloctanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 294.386 |
| Formel vægt | 294.183 |