Få mere at vide
Nordihydrocapsaicin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nordihydrocapsaicin |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H27NO3/c1-13(2)7-5-4-6-8-17(20)18-12-14-9-10-15(19)16(11-14)21-3/h9-11,13,19H,4-8,12H2,1-3H3,(H,18,20) |
| Formel vægt | 293.1991 |
| Procent renhed | >95% |