Få mere at vide
Nordihydroguaiaretinsyre (blanding af diastereomerer), TRC
Artikelnummer. 30179872
Skift visning
Mængde:
50 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179872 250 mg
30179811 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30179872 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN673000250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 500-38-9
Molekylær formel C18 H22 O4
Molekylvægt (g/mol) 302.36
Synonym 1,2-Benzenediol, 4,4'-(2,3-dimethyl-1,4-butanediyl)bis-, Pyrocatechol, 4,4'-(2,3-dimethyltetramethylene)di- (8CI), 1,4-Bis(3,4-dihydroxyphenyl)-2,3-dimethylbutane, 4,4'-(2,3-Dimethyl-1,4-butanediyl)bis(pyrocatechol), 4,4'-(2,3-Dimethyl-1,4-butanediyl)bis[1,2-benzenediol], 4,4'-(2,3-Dimethyltetramethylene)dipyrocatechol, 4-[4-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2,3-dimethylbutyl]benzene-1,2-diol, Butane, 1,4-bis(3,4-dihydroxyphenyl)-2,3-dimethyl-, Dihydronorguaiaretic acid, Dinorguaiaretic acid, dihydro-, NDGA, NSC 4291, Nordihydroguaiaretic acid, Norguaiaretic acid, dihydro-, β,γ-Dimethyl-α,δ-bis(3,4-dihydroxyphenyl)butane
IUPAC navn 4-[4-(3,4-dihydroxyphenyl)-2,3-dimethylbutyl]benzen-1,2-diol
SMIL CC(Cc1ccc(O)c(O)c1)C(C)Cc2ccc(O)c(O)c2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nordihydroguaiaretic Acid
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C18H22O4/c1-11(7-13-3-5-15(19)17(21)9-13)12(2)8-14-4-6-16(20)18(22)10-14/h3-6,9-12,19-22H,7-8H2,1-2H3
Formel vægt 302.1518