Få mere at vide
Nordihydro Guaiaretic Acid (mixture of diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nordihydroguaiaretic Acid |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22O4/c1-11(7-13-3-5-15(19)17(21)9-13)12(2)8-14-4-6-16(20)18(22)10-14/h3-6,9-12,19-22H,7-8H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 302.1518 |