missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Nordeprenyl (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (±)-N-Desmethylselegiline |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15N/c1-3-9-13-11(2)10-12-7-5-4-6-8-12/h1,4-8,11,13H,9-10H2,2H3 |
| Formel vægt | 173.1204 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?