Få mere at vide
Nordefrin Hydrochloride, LoGiCal
Artikelnummer. 30459162
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30459162 5 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30459162 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR3207.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nordefrin Hydrochloride
CAS 61-96-1
Analyt- eller komponentnavne Nordefrin Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9 H13 N O3 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1,2-Benzenediol, 4-[(1R,2S)-2-amino-1-hydroxypropyl]-, hydrochloride (1:1), rel-, 1,2-Benzenediol, 4-(2-amino-1-hydroxypropyl)-, hydrochloride, (R*,S*)-(±)-, 1,2-Benzenediol, 4-[(1R,2S)-2-amino-1-hydroxypropyl]-, hydrochloride, rel- (9CI), Benzyl alcohol, α-(1-aminoethyl)-3,4-dihydroxy-, hydrochloride, erythro-(±)- (8CI), (±)-Cobefrin, (±)-Cobefrin hydrochloride, (±)-α-Methylnoradrenaline hydrochloride, (±)-α-Methylnorepinephrine hydrochloride, 1,2-Benzenediol, 4-(2-amino-1-hydroxypropyl)-, hydrochloride, (R*,S*)-, Cobefrin, Corbasil, DL-α-Methylnorepinephrine hydrochloride, Nordefrin hydrochloride, dl-Corbadrine hydrochloride, dl-α-(1-Aminoethyl)-3,4-dihydroxybenzyl alcohol hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C9H13NO3.ClH/c1-5(10)9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6;/h2-5,9,11-13H,10H2,1H3;1H/t5-,9-;/m1./s1
Løsningstype Neat
SMIL Cl.C[C@@H](N)[C@@H](O)c1ccc(O)c(O)c1
IUPAC navn 4-[(1S,2R)-2-amino-1-hydroxypropyl]benzene-1,2-diol;hydrochloride
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 219.67
Mængde 5 mg
Formel vægt 219.0662 g/mol