Få mere at vide
Norclostebol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Norclostebol |
| CAS | 13583-21-6 |
| Molekylær formel | C18 H25 Cl O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (17β)-4-Chloro-17-hydroxyestr-4-en-3-one (ACI), Estr-4-en-3-one','4-chloro-17β-hydroxy- (6CI','7CI','8CI), 4-Chloro-17β-hydroxyestr-4-en-3-one, 4-Chloro-19-nortestosterone, 4-Chloronortestosterone, Anabol-4-19, Lentabol, Norclostebol |
| InChI formel | InChI=1S/C18H25ClO2/c1-18-9-8-11-10-4-6-15(20)17(19)13(10)3-2-12(11)14(18)5-7-16(18)21/h10-12,14,16,21H,2-9H2,1H3/t10-,11-,12-,14+,16+,18+/m1/s1 |
| SMIL | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=C(Cl)C(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@H]2O |
| IUPAC navn | (8R,9S,10R,13S,14S,17S)-4-chloro-17-hydroxy-13-methyl-2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 308.84 |
| Formel vægt | 308.1543 |