Få mere at vide
Norclomipramin.HCl, Lipomed
Artikelnummer. 30460673
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30460673 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30460673 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMCLM1250HC10
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-10-2026
Lipomed Leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertbistand. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg Lipomed efter selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Norclomipramin.HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Desmethylclomipramine hydrochloride
CAS 29854-14-6
Analyt- eller komponentnavne N-Desmethylclomipramine hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C18 H21 Cl N2 . Cl H
Synonym Desmethylclomipramine Hydrochloride
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL Cl.CNCCCN1c2ccccc2CCc3ccc(Cl)cc13
IUPAC navn 3-(2-chlor-5,6-dihydrobenzo[b][1] benzazepin-11-yl)-N-methylpropan-1-amin; hydrochlorid
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvægt (g/mol) 337.29
Mængde 10 mg
Formel vægt 336,116 g/mol