Få mere at vide
Norchlorprothixen, TRC
Artikelnummer. 30413017
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30413017 100 mg
30420819 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30413017 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN662100100MG
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51382-91-3
Molekylær formel C17H16ClNS
Molekylvægt (g/mol) 301.83
Synonym 9H-Thioxanthene, 1-Propanamine Deriv., Demethylchlorprothixene, N-Monodemethylchlorprothixene, (Z)-3-(2-Chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)-N-methyl-1-propanamine, (3Z)-3-(2-Chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)-N-methyl-1-propanamine
IUPAC navn (3Z)-3-(2-chlorothioxanthen-9-yliden)-N-methylpropan-1-amin
SMIL CNCC\C=C/1\c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Norchlorprothixene
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C17H16ClNS/c1-19-10-4-6-13-14-5-2-3-7-16(14)20-17-9-8-12(18)11-15(13)17/h2-3,5-9,11,19H,4,10H2,1H3/b13-6-
Formel vægt 301.0692