Få mere at vide
Norcantharidin, TRC
Artikelnummer. 30412276
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30412276 5 g
1 options
Artikelnummer. 30412276 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN6614485G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Norcantharidin
CAS 29745-04-8
Molekylær formel C8H8O4
Mængde 5 g
Synonym rel-(3aR,4S,7R,7aS)-Hexahydro-4,7-epoxyisobenzofuran-1,3-dione, (3aR,4S,7R,7aS)-rel-Hexahydro-4,7-epoxyisobenzofuran-1,3-dione, 7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane-exo-cis-2,3-dicarboxylic anhydride, Demethylcantharidin, Isocantharidin, NSC 59023, Norcantharidin
InChI formel InChI=1S/C8H8O4/c9-7-5-3-1-2-4(11-3)6(5)8(10)12-7/h3-6H,1-2H2
SMIL O=C1OC(=O)[C@@H]2[C@H]3CC[C@H](O3)[C@H]12
Molekylvægt (g/mol) 168.15
Formel vægt 168.0423