Få mere at vide
Norcamphor, 99%
Artikelnummer. p-3779348 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 10765231
Brand: Thermo Scientific Acros 129250050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 497-38-1 | C7H10O | 110.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 497-38-1
Molekylær formel C7H10O
Molekylvægt (g/mol) 110.16
MDL nummer MFCD00074823
InChI nøgle KPMKEVXVVHNIEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym norcamphor, 2-norbornanone, bicyclo 2.2.1 heptan-2-one, norcampher, 2-oxonorbornane, norbornan-2-one, 2,5-methanocyclohexanone, 8,9,10-trinorbornan-2-one, bicyclo 2.2.1 heptan-3-one
PubChem CID 10345
IUPAC navn bicyclo[2.2.1]heptan-3-on
SMIL C1CC2CC1CC2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Norcamphor
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 88°C to 91°C
Farve Farveløs til hvid
Tæthed 33g/mL
Kogepunkt 168°C to 172°C
Flammepunkt 33°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Beilstein 07, 57
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol
Formel vægt 110.16
Procent renhed 99%
Fysisk form Vedhæftende krystaller