Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Norcamphor |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 88°C to 91°C |
| Farve | Farveløs til hvid |
| Tæthed | 33g/mL |
| Kogepunkt | 168°C to 172°C |
| Flammepunkt | 33°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Vis mere |