Få mere at vide
Norcamphor, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11361297
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11361297 25 g 25g
11351297 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11361297 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01491.14
Request Bulk or Custom Format
Anvendes som byggesten i organisk syntese og fungerer også som forløber for norborneoler.
Norcamphor bruges som byggesten i organisk syntese. Det bruges også som en forløber for norborneoler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Norcamphor bruges som byggesten i organisk syntese. Det bruges også som en forløber for norborneoler.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselig i methanol.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler. Varme- og lysfølsom.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 497-38-1
Molekylær formel C7H10O
Molekylvægt (g/mol) 110.156
MDL nummer MFCD00074823
InChI nøgle KPMKEVXVVHNIEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym norcamphor, 2-norbornanone, bicyclo 2.2.1 heptan-2-one, norcampher, 2-oxonorbornane, norbornan-2-one, 2,5-methanocyclohexanone, 8,9,10-trinorbornan-2-one, bicyclo 2.2.1 heptan-3-one
PubChem CID 10345
IUPAC navn bicyclo[2.2.1]heptan-3-on
SMIL C1CC2CC1CC2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Norcamphor
Smeltepunkt 92°C to 97°C
Kogepunkt 172°C to 174°C
Flammepunkt 33°C (91°F)
Mængde 25 g
FN nummer UN1325
Beilstein 1209657
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in methanol.
Formel vægt 110.16
Procent renhed ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Norcamphor
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one