Få mere at vide
Norbornylen, 99%, stabiliseret, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15364968 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
2.5kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15364968 2.5 kg 2.5kg
1 options
Artikelnummer. 15364968 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 129240025
 Begrænset vare
På lager
CAS: 498-66-8 | C7H10 | 94.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Norbornylene
CAS 498-66-8
Smeltepunkt 42,0 °C til 46,0 °C
Kogepunkt 96,0 °C
Flammepunkt −15 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Molekylær formel C7H10
Mængde 2.5 kg
Fieser 01,757; 02,3
Synonym bicyclo 2.2.1 hept-2-ene, norbornylene, 2-norbornene, norbornene, norcamphene, norfenchene, 2-norbornylene, 3,6-endomethylenecyclohexene, bicyclo 2.2.1-2-heptene, bicyclo 2.2.1.-2-heptene
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i toluen og benzen
InChI nøgle JFNLZVQOOSMTJK-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1CC2CC1C=C2
IUPAC navn bicyclo[2.2.1]hept-2-en
Molekylvægt (g/mol) 94.15
PubChem CID 10352
Formel vægt 94.15
Procent renhed 99%