Få mere at vide
Norbornylen, 99%, stabiliseret
Artikelnummer. 10694982 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10694982 500 g Glasflaske 500g
10396670 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10694982 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 129245000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 498-66-8 | C7H10 | 94,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 498-66-8
Molekylær formel C7H10
Molekylvægt (g/mol) 94.15
MDL nummer MFCD00082304
InChI nøgle JFNLZVQOOSMTJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym bicyclo 2.2.1 hept-2-ene, norbornylene, 2-norbornene, norbornene, norcamphene, norfenchene, 2-norbornylene, 3,6-endomethylenecyclohexene, bicyclo 2.2.1-2-heptene, bicyclo 2.2.1.-2-heptene
PubChem CID 10352
IUPAC navn bicyclo[2.2.1]hept-2-en
SMIL C1CC2CC1C=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Norbornylene
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 42,0 °C til 46,0 °C
Farve Hvid
Kogepunkt 96,0 °C
Flammepunkt −15 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 500 g
Fieser 01,757; 02,300
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i toluen og benzen
Stabilisator 0,1% fenolantioxidant
Formel vægt 94.15
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk masse