Få mere at vide
Norbornene, 99%
Artikelnummer. 11347556
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11347556 500 g 500g
11337556 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11347556 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11103.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 498-66-8 | C7H10 | 94,157 g/mol
Norbornen bruges som monomer og som mellemprodukt i organisk syntese. Det bruges også til fremstilling af farmaceutiske mellemprodukter og specialdufte. Det reagerer med ethylen for at få cyklisk olefincopolymer. Yderligere bruges det i overgangsmetalkatalyse for at påvirke migration af elektrofile overgangsmetaller. Det fungerer som en monomer i ringåbningsmetatesepolymerisationer med Grubbs' katalysator. Dens polymer, polynorbornen, bruges i gummiindustrien til anti-vibration, anti-slag i personlige værnemidler og grebsforbedring i legetøjsdæk, racerdæk og transmissionssystem.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Norbornen anvendes som monomer og som mellemprodukt i organisk syntese. Det bruges også til fremstilling af farmaceutiske mellemprodukter og specialdufte. Det reagerer med ethylen for at få cyklisk olefincopolymer. Yderligere bruges det i overgangsmetalkatalyse for at påvirke migration af elektrofile overgangsmetaller. Det fungerer som en monomer i ringåbningsmetatesepolymerisationer med Grubbs′ katalysator. Dens polymer, polynorbornen, bruges i gummiindustrien til anti-vibration, anti-slag i personlige værnemidler og grebsforbedring i legetøjsdæk, racerdæk og transmissionssystem.
Opløselighed Opløselig
i ethanol, ether og de fleste organiske opløsningsmidler. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 498-66-8
Molekylær formel C7H10
Molekylvægt (g/mol) 94.157
MDL nummer MFCD00082304
InChI nøgle JFNLZVQOOSMTJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym bicyclo 2.2.1 hept-2-ene, norbornylene, 2-norbornene, norbornene, norcamphene, norfenchene, 2-norbornylene, 3,6-endomethylenecyclohexene, bicyclo 2.2.1-2-heptene, bicyclo 2.2.1.-2-heptene
PubChem CID 10352
IUPAC navn bicyclo[2.2.1]hept-2-en
SMIL C1CC2CC1C=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Norbornene
Smeltepunkt 44 °C til 47 °C
Tæthed 0.955
Kogepunkt 95 °C til 96 °C
Flammepunkt −15 °C (5 °F)
Lugt Gennemtrængende
Mængde 500 g
FN nummer UN1325
Beilstein 1098544
Opløselighedsinformation Opløselig i ethanol, ether og de fleste organiske opløsningsmidler. Uopløselig i vand.
Formel vægt 94.16
Procent renhed 99%