Få mere at vide
Norbornene, 99%
Beskrivelse
Norbornen bruges som monomer og som mellemprodukt i organisk syntese. Det bruges også til fremstilling af farmaceutiske mellemprodukter og specialdufte. Det reagerer med ethylen for at få cyklisk olefincopolymer. Yderligere bruges det i overgangsmetalkatalyse for at påvirke migration af elektrofile overgangsmetaller. Det fungerer som en monomer i ringåbningsmetatesepolymerisationer med Grubbs' katalysator. Dens polymer, polynorbornen, bruges i gummiindustrien til anti-vibration, anti-slag i personlige værnemidler og grebsforbedring i legetøjsdæk, racerdæk og transmissionssystem.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Norbornen anvendes som monomer og som mellemprodukt i organisk syntese. Det bruges også til fremstilling af farmaceutiske mellemprodukter og specialdufte. Det reagerer med ethylen for at få cyklisk olefincopolymer. Yderligere bruges det i overgangsmetalkatalyse for at påvirke migration af elektrofile overgangsmetaller. Det fungerer som en monomer i ringåbningsmetatesepolymerisationer med Grubbs′ katalysator. Dens polymer, polynorbornen, bruges i gummiindustrien til anti-vibration, anti-slag i personlige værnemidler og grebsforbedring i legetøjsdæk, racerdæk og transmissionssystem.
Opløselighed Opløselig
i ethanol, ether og de fleste organiske opløsningsmidler. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Norbornene |
| Smeltepunkt | 44 °C til 47 °C |
| Tæthed | 0.955 |
| Kogepunkt | 95 °C til 96 °C |
| Flammepunkt | −15 °C (5 °F) |
| Lugt | Gennemtrængende |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN1325 |
| Beilstein | 1098544 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i ethanol, ether og de fleste organiske opløsningsmidler. Uopløselig i vand. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Norbornene
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarligt fast stof Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H228-Brandfarligt fast stof.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Bicyclo[2.2.1]hept-2-ene