Få mere at vide
Norbornane-2-carboxylic acid, 98%, predominantly endo isomer
Artikelnummer. p-7044844
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11308175
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L08439.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 824-62-4 | C8H12O2 | 140.18 g/mol
Norbornan-2-carboxylsyre anvendes til fremstilling af 2-Bromonorbornan-1-carboxylsyre. Det bruges også som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Norbornan-2-carboxylsyre anvendes til fremstilling af 2-Bromonorbornan-1-carboxylsyre. Det bruges også som farmaceutiske mellemprodukter.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler og stærke baser. Inkompatibel med oxidationsmidler, Stærke syrer, Stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 824-62-4
Molekylær formel C8H12O2
Molekylvægt (g/mol) 140.18
MDL nummer MFCD00167749
InChI nøgle JESWDXIHOJGWBP-UHFFFAOYNA-N
Synonym bicyclo 2.2.1 heptane-2-carboxylic acid, 2-norbornanecarboxylic acid, norbornane-2-carboxylic acid, 2-norbornanecarboxylic acid, endo, bicyclo 2.2.1 heptane-2-carboxylic acid, endo, exo-norbornane-2-carboxylic acid, bicyclo 2.2.1 heptane-3-carboxylic acid, 2-norbornanecarboxlic acid
PubChem CID 79113
SMIL OC(=O)C1CC2CCC1C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Norbornane-2-carboxylic acid
Navn note predominantly endo isomer
Smeltepunkt ∼40°C
Kogepunkt 134°C to 136°C (16 mmHg)
Flammepunkt >100°C (212°F)
Brydningsindeks 1.4855
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Beilstein 2042631
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
IUPAC navn bicyclo[2.2.1]heptan-2-carboxylsyre
Formel vægt 140.18
Procent renhed 98%