Få mere at vide
Norbornan-2-karboxylsyre, 98%, overvejende endo-isomer
Artikelnummer. 11318175
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11318175 25 g 25g
11308175 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11318175 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08439.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 824-62-4 | C8H12O2 | 140,18 g/mol
Norbornan-2-carboxylsyre anvendes til fremstilling af 2-Bromonorbornan-1-carboxylsyre. Det bruges også som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Norbornan-2-carboxylsyre anvendes til fremstilling af 2-Bromonorbornan-1-carboxylsyre. Det bruges også som farmaceutiske mellemprodukter.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler og stærke baser. Inkompatibel med oxidationsmidler, Stærke syrer, Stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 824-62-4
Molekylær formel C8H12O2
Molekylvægt (g/mol) 140.18
MDL nummer MFCD00167749
InChI nøgle JESWDXIHOJGWBP-UHFFFAOYNA-N
Synonym bicyclo 2.2.1 heptane-2-carboxylic acid, 2-norbornanecarboxylic acid, norbornane-2-carboxylic acid, 2-norbornanecarboxylic acid, endo, bicyclo 2.2.1 heptane-2-carboxylic acid, endo, exo-norbornane-2-carboxylic acid, bicyclo 2.2.1 heptane-3-carboxylic acid, 2-norbornanecarboxlic acid
PubChem CID 79113
SMIL OC(=O)C1CC2CCC1C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Norbornane-2-carboxylic acid
Navn note overvejende endo-isomer
Smeltepunkt ∼40 °C
Kogepunkt 134 °C til 136 °C (16 mmHg)
Flammepunkt >100 °C (212 °F)
Brydningsindeks 1.4855
Mængde 25 g
FN nummer UN3261
Beilstein 2042631
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
IUPAC navn bicyclo[2.2.1]heptan-3-carboxylsyre
Formel vægt 140.18
Procent renhed 98%