Få mere at vide
Norbolethone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Norbolethone (13b,17a-diethyl-gonan-4-ene-17b-ol-3-one) |
| CAS | 1235-15-0 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C21 H32 O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | DL-Norboletone, 18,19-Dinorpregn-4-en-3-one','13-ethyl-17-hydroxy-','(17α)-(±)-, 18,19-Dinor-17α-pregn-4-en-3-one','13-ethyl-17-hydroxy-','(±)- (8CI), (17α)-(±)-13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinorpregn-4-en-3-one, (±)-13,17α-Diethyl-17β-hydroxygon-4-en-3-one, (±)-13β,17α-Diethyl-17β-hydroxygon-4-en-3-one, (±)-17α-Ethyl-18-homo-19-nortestosterone, DL-13,17α-Diethyl-17β-hydroxygon-4-en-3-one, DL-Norbolethone, Genabol, Norbolethone, Wy 3475, dl-13,17α-Diethyl-17-hydroxygon-4-en-3-one, dl-17β-Hydroxy-13β,17α-diethylgon-4-en-3-one |
| InChI formel | InChI=1S/C21H32O2/c1-3-20-11-9-17-16-8-6-15(22)13-14(16)5-7-18(17)19(20)10-12-21(20,23)4-2/h13,16-19,23H,3-12H2,1-2H3/t16-,17+,18+,19-,20-,21-/m0/s1 |
| SMIL | CC[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@@H]4[C@H]3CC[C@]12CC |
| IUPAC navn | (8R,9S,10R,13S,14S,17S)-13,17-diethyl-17-hydroxy-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 316.4 |
| Vis mere |