missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Noratropine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Noratropine hydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H21NO3/c18-10-15(11-4-2-1-3-5-11)16(19)20-14-8-12-6-7-13(9-14)17-12/h1-5,12-15,17-18H,6-10H2/t12-,13+,14?,15-/m1/s1 |
| Formel vægt | 275.1521 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?