Få mere at vide
Norastemizole Hydrobromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Norastemizole Hydrobromide |
| CAS | 75970-64-8 |
| Molekylær formel | C19H23Br2FN4 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 1-[(4-Fluorophenyl)methyl]-N-4-piperidinyl-1H-benzimidazol-2-amine Hydrobromide |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21FN4.2BrH/c20-15-7-5-14(6-8-15)13-24-18-4-2-1-3-17(18)23-19(24)22-16-9-11-21-12-10-16;;/h1-8,16,21H,9-13H2,(H,22,23);2*1H |
| SMIL | C1CNCCC1NC2=NC3=CC=CC=C3N2CC4=CC=C(C=C4)F.Br.Br |
| IUPAC navn | 1-[(4-fluorophenyl)methyl]-N-piperidin-4-ylbenzimidazol-2-amine;dihydrobromide |
| Molekylvægt (g/mol) | 486.22 |
| Formel vægt | 484.0274 |