missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Norantipyrine Sulfate Sodium Salt (>90%), TRC

Artikelnummer. 30480587
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30480587 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30480587 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN66109525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Norantipyrine Sulfate Sodium Salt
CAS 663618-36-8
Molekylær formel C10H9N2NaO4S
Mængde 25 mg
Synonym MCI 186 sulfate Sodium Salt, 3-Methyl-1-phenyl-1H-Pyrazol-5-ol Hydrogen Sulfate Sodium Salt (Ester)
InChI formel InChI=1S/C10H10N2O4S.Na/c1-8-7-10(16-17(13,14)15)12(11-8)9-5-3-2-4-6-9;/h2-7H,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
SMIL [Na+].Cc1cc(OS(=O)(=O)[O-])n(n1)c2ccccc2
IUPAC navn sodium;(5-methyl-2-phenylpyrazol-3-yl) sulfate
Molekylvægt (g/mol) 276.24
Formel vægt 276.0181
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.