missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Norantipyrine Glucuronide Sodium Salt, TRC

Artikelnummer. 30476241
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30476241 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30476241 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN661105100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Norantipyrine Glucuronide Sodium Salt
CAS 663618-35-7
Molekylær formel C16H17N2NaO7
Mængde 100 mg
Synonym 3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl beta-D-glucopyranosiduronic Acid Sodium Salt, MCI 186 Glucuronide Sodium Salt
InChI formel InChI=1S/C16H18N2O7.Na/c1-8-7-10(18(17-8)9-5-3-2-4-6-9)24-16-13(21)11(19)12(20)14(25-16)15(22)23;/h2-7,11-14,16,19-21H,1H3,(H,22,23);/q;+1/p-1/t11-,12-,13+,14-,16+;/m0./s1
SMIL [Na+].Cc1cc(O[C@@H]2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(=O)[O-])n(n1)c3ccccc3
IUPAC navn sodium;(2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-(5-methyl-2-phenylpyrazol-3-yl)oxyoxane-2-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 372.31
Formel vægt 372.0933
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.