Få mere at vide
Norandrostenedione (19-Norandrost-4-ene-3,17-dione), LoGiCal
Artikelnummer. 30460412
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30460412 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30460412 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0660.01
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Norandrostenedione (19-Norandrost-4-ene-3,17-dione)
CAS 734-32-7
Analyt- eller komponentnavne Norandrostenedione (19-Norandrost-4-ene-3,17-dione)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H24 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Estr-4-ene-3,17-dione, Norethisterone Imp. B (EP), Norethisterone Acetate Imp. J (EP), Norethindrone USP Related Compound B, Norethindrone USP RC B, 19-Norandrost-4-ene-3,17-dione, Estr-4-ene-3,17-dione, Norandrostenedione, Norethindrone Related Compound B, Norethisterone Acetate Impurity J, Norethisterone Impurity B
InChI formel InChI=1S/C18H24O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h10,13-16H,2-9H2,1H3/t13-,14+,15+,16-,18-/m0/s1
Løsningstype Neat
SMIL C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CCC2=O
IUPAC navn (8R,9S,10R,13S,14S)-13-methyl-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,17-dione
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 272.38
Mængde 10 mg
Formel vægt 272.1776 g/mol