Få mere at vide
Norandrostenedione (19-Norandrost-4-ene-3,17-dione), LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Norandrostenedione (19-Norandrost-4-ene-3,17-dione) |
| CAS | 734-32-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Norandrostenedione (19-Norandrost-4-ene-3,17-dione) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H24 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Estr-4-ene-3,17-dione, Norethisterone Imp. B (EP), Norethisterone Acetate Imp. J (EP), Norethindrone USP Related Compound B, Norethindrone USP RC B, 19-Norandrost-4-ene-3,17-dione, Estr-4-ene-3,17-dione, Norandrostenedione, Norethindrone Related Compound B, Norethisterone Acetate Impurity J, Norethisterone Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C18H24O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h10,13-16H,2-9H2,1H3/t13-,14+,15+,16-,18-/m0/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CCC2=O |
| Vis mere |