Få mere at vide
Noradrenaline Tartrate Monohydrate, Mikromol™
Artikelnummer. 17979639
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17979639 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17979639 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0785.000250
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Noradrenaline Tartrate Monohydrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Norepinephrine L-Tartrate monohydrate
CAS 108341-18-0
Analyt- eller komponentnavne L-Norepinephrine L-Tartrate monohydrate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H11 N O3 . C4 H6 O6 . H2 O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Noradrenaline tartrate, 1,2-Benzenediol, 4-[(1R)-2-amino-1-hydroxyethyl]-, (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate, hydrate (1:1:1), 1,2-Benzenediol, 4-(2-amino-1-hydroxyethyl)-, (R)-, [R-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1) (salt), monohydrate, 1,2-Benzenediol, 4-[(1R)-2-amino-1-hydroxyethyl]-, (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1) (salt), monohydrate (9CI), (1R)-2-Amino-1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanol hydrogen (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate monohydrate, 4-[(1R)-2-Amino-1-hydroxyethyl]-1,2-benzenediol (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate hydrate (1:1:1), Arterenol tartrate monohydrate, L-Noradrenaline bitartrate monohydrate, Levarterenol bitartrate monohydrate, Norepinephrine Bitartrate, Adrenaline Tartrate Impurity B as Tartrate Monohydrate, Adrenaline Impurity B as Tartrate Monohydrate
InChI formel InChI=1S/C8H11NO3.C4H6O6.H2O/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h1-3,8,10-12H,4,9H2;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);1H2/t8-;1-,2-;/m01./s1
SMIL O.NC[C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
IUPAC navn 4-[(1R)-2-amino-1-hydroxyethyl]benzene-1,2-diol;(2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioic acid;hydrate
Molekylvægt (g/mol) 337.28
Mængde 250 mg
Formel vægt 337.1009 g/mol