Få mere at vide
R&D Systems™ Noradrenaline bitartrate
Artikelnummer. 18707486
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
18707486 50 mg
1 options
Artikelnummer. 18707486 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 5169/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    855.14 DKK
    765.45 DKK / 50mg
    Spare 89.69 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
A Tocris product, part of R&D Systems. Endogenous adrenergic hormone and neurotransmitter
Noradrenaline bitartrate is an endogenous adrenergic hormone and neurotransmitter. A classical stress hormone; underlies the fight or flight response, along with adrenaline. Increases heart rate. Vasoconstrictor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 50 mg
Produktlinje Tocris
Produkttype Noradrenaline bitartrate
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 319.26
Inhibitorer Noradrenaline bitartrate
For Research Use Only