Få mere at vide
(+)-Noradrenaline Bitartrate, TRC
Artikelnummer. 30481342
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30481342 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30481342 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN661025100MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-(+)-Noradrenaline Tartrate
CAS 636-88-4
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C8 H11 N O3 . C4 H6 O6
Mængde 100 mg
Synonym 1,2-Benzenediol','4-[(1S)-2-amino-1-hydroxyethyl]-','(2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1), 1,2-Benzenediol','4-(2-amino-1-hydroxyethyl)-','(S)-','[R-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1) (salt), 1,2-Benzenediol','4-[(1S)-2-amino-1-hydroxyethyl]-','(2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1) (salt), Benzyl alcohol','α-(aminomethyl)-3,4-dihydroxy-','(+)-','tartrate (1:1) (salt), (+)-(S)-Norepinephrine bitartrate, (+)-Noradrenaline (+)-bitartrate, (+)-Noradrenaline bitartrate, (+)-Norepinephrine (+)-bitartrate, (+)-Norepinephrine bitartrate, D-Norepinephrine bitartrate, D-Norepinephrine d-bitartrate, S-(+)-Norepinephrine bitartrate, d-Noradrenaline bitartrate, d-Noradrenaline hydrogen tartrate
InChI formel InChI=1S/C8H11NO3.C4H6O6/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-3,8,10-12H,4,9H2;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t8-;1-,2-/m11/s1
SMIL NC[C@@H](O)c1ccc(O)c(O)c1.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
IUPAC navn 4-[(1S)-2-amino-1-hydroxyethyl]benzene-1,2-diol;(2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioic acid
Molekylvægt (g/mol) 319.26
Formel vægt 319.0903
Procent renhed >95