Få mere at vide
uvex NORA Hvid 94766 Polymerstøvle med PVC-sål - Bredde 11
Artikelnummer. 17297381 Shop alle Uvex produkter
Størrelse:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Pakningsstørrelse:
1 par
Artikelnummer. 17297381
Brand: uvex 9476638
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Lang PVC sikkerhedsstøvle lavet med stål tåkappe og mellemsål
NORA Sikkerhedsstøvle 9476.6 S5 SRC
  • Fri for blødgørere inkluderet på SVHC-kandidatlisten i REACH-forordningen
  • Modstandsdygtig over for olie, fedt, brændstof, alkalier, syrer og desinfektionsmidler
  • Anatomisk formet holder, forhindrer træthed
  • Langt skaft kan afkortes for at opfylde individuelle krav
    • Skafthøjde: 33 cm (for størrelse 42 støvle)
  • Anatomisk formet fodseng
  • Tå- og hælforstærkninger
  • Ankel beskyttelse
  • Ribbet hæl med kick off-flig for at hjælpe med fjernelse
  • Antistatisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid
Materiale Polypropylen, PVC
Størrelse 38
Tå materiale Gummi
Engangs Genanvendelig
Certificeringer/overholdelse (Europa) DA ISO 20345:2011
Køn Unisex
Passe Standard bredde
Model- NORA
Latex fri Ja
Ankel stil Trænere
Vandtæt Nej
EN ISO 20345 S5
Skridstyrkevurdering SRC
Produkttype ESD sikkerhedssko