Få mere at vide
uvex NORA Hvid 94766 Polymerstøvle med PVC-sål - Bredde 11
Shop alle Uvex produkter
Størrelse:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Pakningsstørrelse:
1 par
Beskrivelse
NORA Sikkerhedsstøvle 9476.6 S5 SRC
- Fri for blødgørere inkluderet på SVHC-kandidatlisten i REACH-forordningen
- Modstandsdygtig over for olie, fedt, brændstof, alkalier, syrer og desinfektionsmidler
- Anatomisk formet holder, forhindrer træthed
- Langt skaft kan afkortes for at opfylde individuelle krav
- Skafthøjde: 33 cm (for størrelse 42 støvle)
- Anatomisk formet fodseng
- Tå- og hælforstærkninger
- Ankel beskyttelse
- Ribbet hæl med kick off-flig for at hjælpe med fjernelse
- Antistatisk
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| Materiale | Polypropylen, PVC |
| Størrelse | 40 |
| Tå materiale | Gummi |
| Engangs | Genanvendelig |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | DA ISO 20345:2011 |
| Køn | Unisex |
| Passe | Standard bredde |
| Model- | NORA |
| Latex fri | Ja |
| Vis mere |