Få mere at vide
uvex NORA S5 SRC Kemikalie-resistente sikkerhedsstøvler
Artikelnummer. 15354183 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
38
40
43
45
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
15354183 43
15304183 38
15324183 40
15374183 45
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15354183 Leverandør uvex Leverandørnr. 9475643
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    301.00 DKK
    277.84 DKK / Pakke med 1
    Spare 23.16 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-11-2026
NORA sikkerhedsstøvler er kendetegnet ved meget høj modstandsdygtighed over for olier, fedt, brændstoffer, alkalier, syrer og desinfektionsmidler, hvilket gør dem til det ideelle støvlevalg, når du arbejder med kemikalier. Støvler har en robust beskyttende ståltåkappe med en gennemtrængningssikker stålmellemsål.
  • Støvler er modstandsdygtige over for olier, fedt, brændstoffer, alkalier, syrer og desinfektionsmidler
  • Beskyttelsesklasse S5 SRC iht. EN ISO 20345:2011
  • En robust, beskyttende stålkappe med en penetrationssikker mellemsål i stål
  • Fri for blødgørere indeholdt på SVHC-kandidatlisten i REACH-forordningen
  • Tå- og hælforstærkning, samt ankelbeskyttelse
  • Anatomisk formet sål hjælper med at forhindre fodtræthed
  • Antistatisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Gul
Materiale Polypropylen, PVC
Størrelse 43
Tå materiale Stål
Køn Unisex
Modstandsdygtig overfor Olier, fedt, brændstoffer, alkalier, syrer og desinfektionsmidler
Vandtæt Nej
EN ISO 20345 S5
Produkttype Sikkerhedssko