Beskrivelse
- Støvler er modstandsdygtige over for olier, fedt, brændstoffer, alkalier, syrer og desinfektionsmidler
- Beskyttelsesklasse S5 SRC iht. EN ISO 20345:2011
- En robust, beskyttende stålkappe med en penetrationssikker mellemsål i stål
- Fri for blødgørere indeholdt på SVHC-kandidatlisten i REACH-forordningen
- Tå- og hælforstærkning, samt ankelbeskyttelse
- Anatomisk formet sål hjælper med at forhindre fodtræthed
- Antistatisk
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Gul |
| Materiale | Polypropylen, PVC |
| Størrelse | 40 |
| Tå materiale | Stål |
| Køn | Unisex |
| Modstandsdygtig overfor | Olier, fedt, brændstoffer, alkalier, syrer og desinfektionsmidler |
| Vandtæt | Nej |
| EN ISO 20345 | S5 |
| Produkttype | Sikkerhedssko |