Få mere at vide
Nor Verapamil-d7, Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Norverapamil-d7 hydrochloride |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H36N2O4.ClH/c1-19(2)26(18-27,21-9-11-23(30-4)25(17-21)32-6)13-7-14-28-15-12-20-8-10-22(29-3)24(16-20)31-5;/h8-11,16-17,19,28H,7,12-15H2,1-6H3;1H/i1D3,2D3,19D; |
| Formel vægt | 483.2881 |