Få mere at vide
Nor Scopolamine, TRC
Artikelnummer. 30041205
Skift visning
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30041205 5 mg
30040991 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30041205 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN8258805MG
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4684-28-0
Molekylær formel C16 H19 N O4
Molekylvægt (g/mol) 289.33
Synonym Benzeneacetic acid, α-(hydroxymethyl)-, (1α,2β,4β,5α,7β)-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]non-7-yl ester, (αS)-, 1αH,5αH-Nortropan-3α-ol, 6β,7β-epoxy-, (-)-tropate (ester) (8CI), Benzeneacetic acid, α-(hydroxymethyl)-, 3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]non-7-yl ester, [7(S)-(1α,2β,4β,5α,7β)]-, Norscopolamine (7CI), Norhyoscine
SMIL OC[C@@H](C(=O)O[C@H]1C[C@@H]2N[C@H](C1)[C@H]3O[C@@H]23)c4ccccc4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Norhyoscine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C16H19NO4/c18-8-11(9-4-2-1-3-5-9)16(19)20-10-6-12-14-15(21-14)13(7-10)17-12/h1-5,10-15,17-18H,6-8H2/t10-,11-,12-,13+,14-,15+/m1/s1
Formel vægt 289.1314
Procent renhed >95%