missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Nor Propranolol Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nor Propranolol Hydrochloride |
| CAS | 62618-09-1 |
| Molekylær formel | C13 H15 N O2 . Cl H |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 1-Amino-3-(1-naphthalenyloxy)-2-propanol Hydrochloride, 1-Amino-3-(α-naphthyloxy) propan-2-ol Hydrochloride, (+/-)-Desisopropylpropranolol Hydrochloride, (+/-)-Norpropranolol Hydrochloride, N-Deisopropylpropranolol Hydrochloride, N-Desisopropylpropranolol Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C13H15NO2.ClH/c14-8-11(15)9-16-13-7-3-5-10-4-1-2-6-12(10)13;/h1-7,11,15H,8-9,14H2;1H |
| SMIL | Cl.NCC(O)COc1cccc2ccccc12 |
| IUPAC navn | 1-amino-3-naphthalen-1-yloxypropan-2-ol;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 253.7246 |
| Formel vægt | 253.087 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?