Få mere at vide
Nor Propranolol-d7 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nor Propranolol-d7 Hydrochloride |
| CAS | 1246819-85-1 |
| Molekylær formel | C13 D5 H10 N O2 . H Cl |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 1-Amino-3-(1-naphthalenyloxy)-2-propanol-d7 Hydrochloride, 1-Amino-3-(alpha-naphthyloxy)propan-2-ol-d7 Hydrochloride, (+/-)-Desisopropylpropranolol-d7 Hydrochloride, (+/-)-Norpropranolol-d7 Hydrochloride, N-Deisopropylpropranolol-d7 Hydrochloride, N-Desisopropylpropranolol-d7 Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C13H15NO2.ClH/c14-8-11(15)9-16-13-7-3-5-10-4-1-2-6-12(10)13;/h1-7,11,15H,8-9,14H2;1H/i8D2,9D2,11D; |
| SMIL | Cl.[2H]C([2H])(N)C([2H])(O)C([2H])([2H])Oc1cccc2ccccc12 |
| IUPAC navn | 1-amino-1,1,2,3,3-pentadeuterio-3-naphthalen-1-yloxypropan-2-ol;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 258.755 |
| Formel vægt | 258.118 |