missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Nor Neostigmine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nor Neostigmine |
| CAS | 16088-19-0 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C11H16N2O2 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | Dimethylcarbamic Acid 3-(Dimethylamino)phenyl Ester, Dimethylcarbamic Acid m-(Dimethylamino)phenyl Ester, 3-(Dimethylamino)phenyl Dimethylcarbamate, Norneostigmine |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16N2O2/c1-12(2)9-6-5-7-10(8-9)15-11(14)13(3)4/h5-8H,1-4H3 |
| SMIL | CN(C)C1=CC(=CC=C1)OC(=O)N(C)C |
| IUPAC navn | [3-(dimethylamino)phenyl] N,N-dimethylcarbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 208.26 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?