Få mere at vide
Nor Mianserin, TRC
Artikelnummer. 30413018
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30413018 5 mg
30420354 10 mg
30428712 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30413018 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN7368005MG
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71936-92-0
Molekylær formel C17 H18 N2
Molekylvægt (g/mol) 250.34
Synonym Dibenzo[c,f]pyrazino[1,2-a]azepine, 1,2,3,4,10,14b-hexahydro-, 1,2,3,4,10,14b-Hexahydrodibenzo[c,f]pyrazino[1,2-a]azepine, (±)-Demethylmianserin, Demethylmianserin, Desmethylmianserin, N-Desmethylmianserin, Normianserin, Normianserine, Mianserin Hydrochloride Imp. E (EP)
SMIL C1CN2C(CN1)c3ccccc3Cc4ccccc24
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nor Mianserin
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C17H18N2/c1-3-7-15-13(5-1)11-14-6-2-4-8-16(14)19-10-9-18-12-17(15)19/h1-8,17-18H,9-12H2
Formel vægt 250.147