Få mere at vide
Nor Mianserin Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Normianserin Hydrochloride |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18N2.ClH/c1-3-7-15-13(5-1)11-14-6-2-4-8-16(14)19-10-9-18-12-17(15)19;/h1-8,17-18H,9-12H2;1H |
| Formel vægt | 286.1237 |