Få mere at vide
Nor Lidocaine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Norlidocaine Hydrochloride (Monoethylglycinexylidide Hydrochloride) |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18N2O.ClH/c1-4-13-8-11(15)14-12-9(2)6-5-7-10(12)3;/h5-7,13H,4,8H2,1-3H3,(H,14,15);1H |
| Formel vægt | 242.1186 |
| Procent renhed | >95% |