Få mere at vide
Nor Harmane, TRC
Artikelnummer. 30135396
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135396 500 mg
30133934 1 g
18010050 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30135396 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN700000500MG
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 244-63-3
Molekylær formel C11 H8 N2
Molekylvægt (g/mol) 168.19
Synonym 2,9-Diazafluorene, 2-Azacarbazole, Carbazoline, NSC 84417, Norharman, Norharmane, β-Carboline, 9H-Pyrido[3,4-b]indole
IUPAC navn 9H-pyrido[3,4-b]indole
SMIL c1ccc2c(c1)[nH]c3cnccc23
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Norharman
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C11H8N2/c1-2-4-10-8(3-1)9-5-6-12-7-11(9)13-10/h1-7,13H
Formel vægt 168.0687
Procent renhed >95%