Få mere at vide
Nor Harmane-d7, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nor Harmane-d7 |
| CAS | 1216503-21-7 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C11HD7N2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 9H-Pyrido[3,4-b]indole-d7, β-Carboline-d7, 2,9-Diazafluorene-d7, 2-Azacarbazole-d7, Carbazoline-d7, Norharman-d7, NSC 84417-d7 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H8N2/c1-2-4-10-8(3-1)9-5-6-12-7-11(9)13-10/h1-7,13H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D |
| SMIL | [2H]C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C(N2)=C1C3=C2C([2H])=NC([2H])=C3[2H] |
| IUPAC navn | 1,3,4,5,6,7,8-heptadeuterio-9H-pyrido[3,4-b]indole |
| Molekylvægt (g/mol) | 175.24 |
| Vis mere |