missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Nor Harmane-d7, TRC

Artikelnummer. 30417742
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30417742 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30417742 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN7000021MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Nor Harmane-d7
CAS 1216503-21-7
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C11HD7N2
Mængde 1 mg
Synonym 9H-Pyrido[3,4-b]indole-d7, β-Carboline-d7, 2,9-Diazafluorene-d7, 2-Azacarbazole-d7, Carbazoline-d7, Norharman-d7, NSC 84417-d7
InChI formel InChI=1S/C11H8N2/c1-2-4-10-8(3-1)9-5-6-12-7-11(9)13-10/h1-7,13H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D
SMIL [2H]C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C(N2)=C1C3=C2C([2H])=NC([2H])=C3[2H]
IUPAC navn 1,3,4,5,6,7,8-heptadeuterio-9H-pyrido[3,4-b]indole
Molekylvægt (g/mol) 175.24
Formel vægt 175.1127
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.