missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ej heller Doxepin Hydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | Nordoxepin Hydrochloride |
| CAS | 2887-91-4 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C18 H19 N O . HCl |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 1-Propanamine','3-dibenz[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene-N-methyl-','hydrochloride (1:1), 1-Propanamine','3-dibenz[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene-N-methyl-','hydrochloride (9CI), Dibenz[b,e]oxepin-Δ11(6H),γ-propylamine','N-methyl-','hydrochloride (7CI,8CI), Dibenz[b,e]oxepin','1-propanamine deriv., Desmethyldoxepine hydrochloride, N-Desmethyldoxepin hydrochloride, Nordoxepin hydrochloride, (EZ)-3-(Dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene)-N-methylpropan-1-amine hydrochloride, Nordoxepin hydrochloride (cis/trans), N-Desmethyldoxepin hydrochloride (cis/trans), Doxepin-desmethyl hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C18H19NO.ClH/c1-19-12-6-10-16-15-8-3-2-7-14(15)13-20-18-11-5-4-9-17(16)18;/h2-5,7-11,19H,6,12-13H2,1H3;1H |
| SMIL | Cl.CNCCC=C1c2ccccc2COc3ccccc13 |
| IUPAC navn | 3-(6H-benzo[c][1]benzoxepin-11-yliden)-N-methylpropan-1-amin; hydrochlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 301.81 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?