missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Nor-Deoxycholic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nor-Desoxycholic Acid |
| CAS | 53608-86-9 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C23 H38 O4 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H38O4/c1-13(10-21(26)27)17-6-7-18-16-5-4-14-11-15(24)8-9-22(14,2)19(16)12-20(25)23(17,18)3/h13-20,24-25H,4-12H2,1-3H3,(H,26,27)/t13-,14-,15-,16+,17-,18+,19+,20+,22+,23-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@H](CC(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C |
| IUPAC navn | (3R)-3-[(3R,5R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,12-dihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]butanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 378.55 |
| Formel vægt | 378.277 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?