missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(-)-Nopol, TRC

Artikelnummer. 30479313
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30479313 100 g
30480353 5 g
30479319 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30479313 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN650630100G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 35836-73-8
Molekylær formel C11H18O
Molekylvægt (g/mol) 166.26
Synonym (1R,5S)-6,6-Dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene-2-ethanol, (1R)-6,6-Dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene-2-ethanol, (1R)-(-)-Nopol, (1R)-(-)-Nopyl Alcohol, (1R)-Nopol
IUPAC navn 2-[(1S,5R)-6,6-dimethyl-4-bicyclo[3.1.1]hept-3-enyl]ethanol
SMIL CC1(C)[C@H]2CC=C(CCO)[C@@H]1C2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (-)-Nopol
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C11H18O/c1-11(2)9-4-3-8(5-6-12)10(11)7-9/h3,9-10,12H,4-7H2,1-2H3/t9-,10-/m0/s1
Formel vægt 166.1358
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.