Få mere at vide
Nopaline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nopaline |
| CAS | 22350-70-5 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C11 H20 N4 O6 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H20N4O6/c12-11(13)14-5-1-2-6(9(18)19)15-7(10(20)21)3-4-8(16)17/h6-7,15H,1-5H2,(H,16,17)(H,18,19)(H,20,21)(H4,12,13,14)/t6-,7?/m0/s1 |
| SMIL | NC(=N)NCCC[C@H](NC(CCC(=O)O)C(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-[[(1S)-4-carbamimidamido-1-carboxybutyl]amino]pentanedioic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 304.3 |
| Formel vægt | 304.1383 |
| Vis mere |