Tekniske data
| Mængde | 0.1 mL |
| Indhold og opbevaring | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Mål | NOP9 |
| Synonym | C14orf21, chromosome 14 open reading frame 21, KIAA2021, pumilio domain-containing protein C14orf21 |
| Gen symbol | NOP9 |