Få mere at vide
Novus Biologicals™ NOP9 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18540023 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
18540023 0.1 mL 0.1ml
1 options
Artikelnummer. 18540023 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. H00161424T01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Tekniske data
Mængde 0.1 mL
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Mål NOP9
Synonym C14orf21, chromosome 14 open reading frame 21, KIAA2021, pumilio domain-containing protein C14orf21
Gen symbol NOP9