Få mere at vide
Nootkatone, TRC
Artikelnummer. 30480351
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30480351 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30480351 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN650500250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nootkatone
CAS 4674-50-4
Molekylær formel C15 H22 O
Mængde 250 mg
Synonym 2(3H)-Naphthalenone','4,4a,5,6,7,8-hexahydro-4,4a-dimethyl-6-(1-methylethenyl)-','[4R-(4α,4aα,6β)]-, 4βH,5α-Eremophila-1(10),11-dien-2-one (8CI), Nootkatone (7CI), (4R,4aS,6R)-4,4a,5,6,7,8-Hexahydro-4,4a-dimethyl-6-(1-methylethenyl)-2(3H)-naphthalenone, (+)-Nootkatone, (4R,4AS,6R)-4,4a-dimethyl-6-(prop-1-en-2-yl)-4,4a,5,6,7,8-hexahydronaphthalen-2(3H)-one, Nootkanone
InChI formel InChI=1S/C15H22O/c1-10(2)12-5-6-13-8-14(16)7-11(3)15(13,4)9-12/h8,11-12H,1,5-7,9H2,2-4H3/t11-,12-,15+/m1/s1
SMIL C[C@@H]1CC(=O)C=C2CC[C@H](C[C@@]12C)C(=C)C
IUPAC navn (4R,4aS,6R)-4,4a-dimethyl-6-prop-1-en-2-yl-3,4,5,6,7,8-hexahydronaphthalen-2-one
Molekylvægt (g/mol) 218.33
Formel vægt 218.1671